Merck
AMBH303C62F1
Ambeed, Inc.
Methyl 3-bromo-5-(bromomethyl)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
307.97
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
methyl 3-bromo-5-(bromomethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C9H8Br2O2/c1-13-9(12)7-2-6(5-10)3-8(11)4-7/h2-4H,5H2,1H3
InChI Key
CUDWOTQCLYYWOC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/877624-40-3.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/877624-40-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)