Merck
AMBH303C62F0
Ambeed, Inc.
4-Chlorothiophene-2-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
143.6
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-2-thiophenecarbonitrile
Inchi Code
1S/C5H2ClNS/c6-4-1-5(2-7)8-3-4/h1,3H
InChI Key
ZYSQCHVJVZREAZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/910553-55-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)