Merck
AMBH303C62CE
Ambeed, Inc.
5-Fluoroquinazoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
148.14
MDL番号:
Iupac Name
5-fluoroquinazoline
Inchi Code
1S/C8H5FN2/c9-7-2-1-3-8-6(7)4-10-5-11-8/h1-5H
InChI Key
LUBKAFBSMFSKFD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16499-43-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)