Merck
AMBH303C62A5
Ambeed, Inc.
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-methylazetidine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.25
MDL番号:
Iupac Name
1-(tert-butoxycarbonyl)-3-methyl-3-azetidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H17NO4/c1-9(2,3)15-8(14)11-5-10(4,6-11)7(12)13/h5-6H2,1-4H3,(H,12,13)
InChI Key
FNWBDXQPGAIDQH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/887591-62-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)