Merck
AMBH303C628F
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-chloro-3-methylisoxazole-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.6
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 5-chloro-3-methyl-4-isoxazolecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H8ClNO3/c1-3-11-7(10)5-4(2)9-12-6(5)8/h3H2,1-2H3
InChI Key
UGTFATLKCZMRGT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3356-94-3.html
ピクトグラム
FlameExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/3356-94-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)