Merck
AMBH303C61E3
Ambeed, Inc.
Imidazo[1,2-a]pyrimidin-2-ylmethanamine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.09
MDL番号:
Iupac Name
imidazo[1,2-a]pyrimidin-2-ylmethylamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8N4.2ClH/c8-4-6-5-11-3-1-2-9-7(11)10-6;;/h1-3,5H,4,8H2;2*1H
InChI Key
IRDVONLYTFXFAY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1187928-99-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)