Merck
AMBH303C60BF
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-cyanobutanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
141.17
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-cyanobutanoate
Inchi Code
1S/C7H11NO2/c1-3-6(5-8)7(9)10-4-2/h6H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
FCISHUHNFYJJDU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1619-58-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)