Merck
AMBH303C605A
Ambeed, Inc.
Methyl 2-chloro-4-cyanobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.6
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-chloro-4-cyanobenzoate
Inchi Code
1S/C9H6ClNO2/c1-13-9(12)7-3-2-6(5-11)4-8(7)10/h2-4H,1H3
InChI Key
GLZBUNHGODEJPT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/98592-34-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)