Merck
AMBH303C5F85
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.04
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-2-fluoro-4-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6BrFO2/c1-4-2-7(10)5(8(11)12)3-6(4)9/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
BGBAXZILVNOSAT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/515135-65-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)