Merck
AMBH303C5F50
Ambeed, Inc.
Doxapram HCl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
432.99
MDL番号:
Iupac Name
1-ethyl-4-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-3,3-diphenyl-2-pyrrolidinone hydrochloride hydrate
Inchi Code
1S/C24H30N2O2.ClH.H2O/c1-2-26-19-22(13-14-25-15-17-28-18-16-25)24(23(26)27,20-9-5-3-6-10-20)21-11-7-4-8-12-21;;/h3-12,22H,2,13-19H2,1H3;1H;1H2
InChI Key
ZOMBFZRWMLIDPX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7081-53-0.html
Synonym
1-Ethyl-4-(2-morpholinoethyl)-3,3-diphenylpyrrolidin-2-one hydrochloride hydrate
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)