Merck
AMBH303C5EBE
Ambeed, Inc.
5-Methoxy-2-(1H-pyrrol-1-yl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.23
MDL番号:
Iupac Name
5-methoxy-2-(1H-pyrrol-1-yl)aniline
Inchi Code
1S/C11H12N2O/c1-14-9-4-5-11(10(12)8-9)13-6-2-3-7-13/h2-8H,12H2,1H3
InChI Key
LKSVZBCORDEARF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59194-26-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)