Merck
AMBH303C5EAD
Ambeed, Inc.
4-(Trifluoromethyl)picolinimidamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.6
MDL番号:
Iupac Name
4-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H6F3N3.ClH/c8-7(9,10)4-1-2-13-5(3-4)6(11)12;/h1-3H,(H3,11,12);1H
InChI Key
XRIANKIGGKEYMI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/909109-68-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)