Merck
AMBH303C5E61
Ambeed, Inc.
5-Methoxybenzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.24
MDL番号:
Iupac Name
5-methoxy-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H8O2S/c1-12-8-2-3-10-7(4-8)5-9(6-11)13-10/h2-6H,1H3
InChI Key
BUOLMHIRVKNQJJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/622864-56-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)