Merck
AMBH303C5E5B
Ambeed, Inc.
ML281
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
389.48
MDL番号:
Iupac Name
N-(2-(3-hydroxyquinoxalin-2-yl)-4-isopropylphenyl)thiophene-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C22H19N3O2S/c1-13(2)14-9-10-16(24-21(26)19-8-5-11-28-19)15(12-14)20-22(27)25-18-7-4-3-6-17(18)23-20/h3-13H,1-2H3,(H,24,26)(H,25,27)
InChI Key
HWOYIOLMBQSTQS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1404437-62-2.html
Synonym
N-(4-isopropyl-2-(3-oxo-3,4-dihydroquinoxalin-2-yl)phenyl)thiophene-2-carboxamide
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)