Merck
AMBH303C5DE4
Ambeed, Inc.
5-Hexylcyclopenta-1,3-diene-1,2-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.29
MDL番号:
Iupac Name
5-hexylcyclopenta-1,3-diene-1,2-diamine
Inchi Code
1S/C11H20N2/c1-2-3-4-5-6-9-7-8-10(12)11(9)13/h7-9H,2-6,12-13H2,1H3
InChI Key
POGYTLZRZMWXMO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1956318-01-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)