Merck
AMBH303C5DDF
Ambeed, Inc.
4μ8C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.18
MDL番号:
Iupac Name
7-hydroxy-4-methyl-2-oxo-2H-chromene-8-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H8O4/c1-6-4-10(14)15-11-7(6)2-3-9(13)8(11)5-12/h2-5,13H,1H3
InChI Key
RTHHSXOVIJWFQP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14003-96-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)