Merck
AMBH303C5D2B
Ambeed, Inc.
3-Methylpicolinimidamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.63
MDL番号:
Iupac Name
3-methyl-2-pyridinecarboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9N3.ClH/c1-5-3-2-4-10-6(5)7(8)9;/h2-4H,1H3,(H3,8,9);1H
InChI Key
AYPMCTHOKIKUOK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/125903-77-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/125903-77-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)