Merck
AMBH303C5CA2
Ambeed, Inc.
PI-3065
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
506.65
MDL番号:
Iupac Name
4-(6-((4-(cyclopropylmethyl)piperazin-1-yl)methyl)-2-(5-fluoro-1H-indol-4-yl)thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl)morpholine
Inchi Code
1S/C27H31FN6OS/c28-21-3-4-22-20(5-6-29-22)24(21)26-30-23-15-19(17-33-9-7-32(8-10-33)16-18-1-2-18)36-25(23)27(31-26)34-11-13-35-14-12-34/h3-6,15,18,29H,1-2,7-14,16-17H2
InChI Key
YDNOHCOYQVZOMC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/955977-50-1.html
Synonym
4-(6-((4-(Cyclopropylmethyl)piperazin-1-yl)methyl)-2-(5-fluoro-1H-indol-4-yl)thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl)morpholine
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/955977-50-1.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)