Merck
AMBH303C5B69
Ambeed, Inc.
5-Oxopyrrolidine-2-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
128.13
MDL番号:
Iupac Name
5-oxo-2-pyrrolidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C5H8N2O2/c6-5(9)3-1-2-4(8)7-3/h3H,1-2H2,(H2,6,9)(H,7,8)
InChI Key
WGOIHPRRFBCVBZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5626-52-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/5626-52-8.html