Merck
AMBH303C5B5B
Ambeed, Inc.
2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.98
MDL番号:
Iupac Name
2,5-dichloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C5HCl2F3N2/c6-2-1-11-4(7)12-3(2)5(8,9)10/h1H
InChI Key
TXXQDEGSBJJCSM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/785777-98-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/785777-98-2.html