Merck
AMBH303C5B49
Ambeed, Inc.
Indobufen
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
295.34
MDL番号:
Iupac Name
2-[4-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)phenyl]butanoic acid
Inchi Code
1S/C18H17NO3/c1-2-15(18(21)22)12-7-9-14(10-8-12)19-11-13-5-3-4-6-16(13)17(19)20/h3-10,15H,2,11H2,1H3,(H,21,22)
InChI Key
AYDXAULLCROVIT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/63610-08-2.html
Synonym
2-(4-(1-Oxoisoindolin-2-yl)phenyl)butanoic acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/63610-08-2.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)