Merck
AMBH303C5AC8
Ambeed, Inc.
1-Bromo-3-(isopropylsulfonyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
263.16
MDL番号:
Iupac Name
3-bromophenyl isopropyl sulfone
Inchi Code
1S/C9H11BrO2S/c1-7(2)13(11,12)9-5-3-4-8(10)6-9/h3-7H,1-2H3
InChI Key
XPYUPOJVBBWILU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/70399-01-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)