Merck
AMBH303C5A87
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(bromomethyl)-3-chlorobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
263.52
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-(bromomethyl)-3-chlorobenzoate
Inchi Code
1S/C9H8BrClO2/c1-13-9(12)6-3-2-4-8(11)7(6)5-10/h2-4H,5H2,1H3
InChI Key
BZXFVKQUKUJTIM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/188187-03-3.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)