Merck
AMBH303C59AD
Ambeed, Inc.
Methyl 2-bromo-2-(4-chlorophenyl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
263.52
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-bromo-2-(4-chlorophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H8BrClO2/c1-13-9(12)8(10)6-2-4-7(11)5-3-6/h2-5,8H,1H3
InChI Key
LWQLLIVTGSMSCT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow-brown Liquid to Semi-Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/24091-92-7.html
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/24091-92-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)