Merck
AMBH303C58D7
Ambeed, Inc.
2-Bromo-1-(o-tolyl)ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.07
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-1-(2-methylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H9BrO/c1-7-4-2-3-5-8(7)9(11)6-10/h2-5H,6H2,1H3
InChI Key
XMGAXELQRATLJP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/51012-65-8.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)