Merck
AMBH303C5853
Ambeed, Inc.
2-Isopropoxy-5-methyl-4-(piperidin-4-yl)aniline dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
321.29
MDL番号:
Iupac Name
2-isopropoxy-5-methyl-4-(piperidin-4-yl)aniline dihydrochloride
Inchi Code
1S/C15H24N2O.2ClH/c1-10(2)18-15-9-13(11(3)8-14(15)16)12-4-6-17-7-5-12;;/h8-10,12,17H,4-7,16H2,1-3H3;2*1H
InChI Key
GRRXEYVKIONDRW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1380575-45-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)