Merck
AMBH303C57C3
Ambeed, Inc.
7-Chloro-8-methoxyquinoxalin-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.62
MDL番号:
Iupac Name
7-chloro-8-methoxy-2-quinoxalinol
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O2/c1-14-9-5(10)2-3-6-8(9)12-7(13)4-11-6/h2-4H,1H3,(H,12,13)
InChI Key
WMDMQPUOPQQZSF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/347162-21-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)