Merck
AMBH303C56CB
Ambeed, Inc.
4-Bromo-8-(trifluoromethoxy)quinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
292.05
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-8-(trifluoromethoxy)quinoline
Inchi Code
1S/C10H5BrF3NO/c11-7-4-5-15-9-6(7)2-1-3-8(9)16-10(12,13)14/h1-5H
InChI Key
STBZTALIYXDJFB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1189105-60-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)