Merck
AMBH303C569E
Ambeed, Inc.
Cyclopropyl(o-tolyl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.71
MDL番号:
Iupac Name
cyclopropyl(o-tolyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15N.ClH/c1-8-4-2-3-5-10(8)11(12)9-6-7-9;/h2-5,9,11H,6-7,12H2,1H3;1H
InChI Key
HAWOCMQCCJSKMX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2061980-20-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2061980-20-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)