Merck
AMBH303C5635
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (2-amino-4-(thiophen-2-yl)phenyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
290.39
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (2-amino-4-(thiophen-2-yl)phenyl)carbamate
Inchi Code
1S/C15H18N2O2S/c1-15(2,3)19-14(18)17-12-7-6-10(9-11(12)16)13-5-4-8-20-13/h4-9H,16H2,1-3H3,(H,17,18)
InChI Key
JNJJINIJWXHEQQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/335255-43-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)