Merck
AMBH303C562B
Ambeed, Inc.
2-Methyl-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-4-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
164.21
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-5,6,7,8-tetrahydro-4-quinazolinol
Inchi Code
1S/C9H12N2O/c1-6-10-8-5-3-2-4-7(8)9(12)11-6/h2-5H2,1H3,(H,10,11,12)
InChI Key
POZNQGBUFZFKPQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19178-21-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/19178-21-3.html