Merck
AMBH303C5608
Ambeed, Inc.
5-Methylpyrimidine-4,6-dicarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.14
MDL番号:
Iupac Name
5-methylpyrimidine-4,6-dicarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H6N2O4/c1-3-4(6(10)11)8-2-9-5(3)7(12)13/h2H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
InChI Key
YMLNPSXGIDFHPZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2010958-16-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)