Merck
AMBH303C5600
Ambeed, Inc.
4-Fluoro-1H-indole-6-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.15
MDL番号:
Iupac Name
4-fluoro-1H-indole-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H6FNO2/c10-7-3-5(9(12)13)4-8-6(7)1-2-11-8/h1-4,11H,(H,12,13)
InChI Key
AZRLJGFDKLHDFM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885520-31-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/885520-31-0.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)