Merck
AMBH303C55AE
Ambeed, Inc.
3,3'-Oxydianiline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.24
MDL番号:
Iupac Name
3-(3-aminophenoxy)phenylamine
Inchi Code
1S/C12H12N2O/c13-9-3-1-5-11(7-9)15-12-6-2-4-10(14)8-12/h1-8H,13-14H2
InChI Key
LXJLFVRAWOOQDR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15268-07-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/15268-07-2.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)