Merck
AMBH303C5556
Ambeed, Inc.
Copper(I) thiophene-2-carboxylate hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.7
MDL番号:
Iupac Name
copper(I) thiophene-2-carboxylate hydrate
Inchi Code
1S/C5H4O2S.Cu.H2O/c6-5(7)4-2-1-3-8-4;;/h1-3H,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
MFUKMARBLLEUNT-UHFFFAOYSA-M
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2757081-99-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2757081-99-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)