Merck
AMBH303C544E
Ambeed, Inc.
3-Bromo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.51
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7BrN2.ClH/c8-6-1-5-2-9-4-7(5)10-3-6;/h1,3,9H,2,4H2;1H
InChI Key
GQXBPONFFCDWPX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1394117-24-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)