Merck
AMBH303C5382
Ambeed, Inc.
2,4-Bis(methylthio)pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.27
MDL番号:
Iupac Name
2,4-bis(methylsulfanyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H8N2S2/c1-9-5-3-4-7-6(8-5)10-2/h3-4H,1-2H3
InChI Key
KXUITROLMFEFNV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5909-26-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)