Merck
AMBH303C537A
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-iodo-4-(trifluoromethyl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
365.92
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-6-iodo-4-(trifluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C7H4BrF3IN/c8-4-1-3(7(9,10)11)2-5(12)6(4)13/h1-2H,13H2
InChI Key
FBHITPHKKSCFNU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/875306-20-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)