Merck
AMBH303C5200
Ambeed, Inc.
3-Chloro-4-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
256.07
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-4-nitrobenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H3Cl2NO4S/c7-5-3-4(14(8,12)13)1-2-6(5)9(10)11/h1-3H
InChI Key
BYKPVHSGMXQEEY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-Solid or Liquid or Lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/64835-30-9.html
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)