Merck
AMBH303C51CB
Ambeed, Inc.
4-Aminotetrahydrofuran-3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
103.12
MDL番号:
Iupac Name
4-aminotetrahydro-3-furanol
Inchi Code
1S/C4H9NO2/c5-3-1-7-2-4(3)6/h3-4,6H,1-2,5H2
InChI Key
HQVKXDYSIGDGSY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/144870-96-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/144870-96-2.html