Merck
AMBH303C51A9
Ambeed, Inc.
2-Acetamido-3-(thiophen-2-yl)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.26
MDL番号:
Iupac Name
2-acetamido-3-(thiophen-2-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H11NO3S/c1-6(11)10-8(9(12)13)5-7-3-2-4-14-7/h2-4,8H,5H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
InChI Key
FSFVGPGABHYRPJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/67206-07-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)