Merck
AMBH303C5178
Ambeed, Inc.
1-(1H-Indazol-7-yl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
160.18
MDL番号:
Iupac Name
1-(1H-indazol-7-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H8N2O/c1-6(12)8-4-2-3-7-5-10-11-9(7)8/h2-5H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
BTLVDERQIQFTRL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1159511-22-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)