Merck
AMBH303C516C
Ambeed, Inc.
3-Fluoro-4-(piperazin-1-yl)benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.23
MDL番号:
Iupac Name
3-fluoro-4-(1-piperazinyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C11H12FN3/c12-10-7-9(8-13)1-2-11(10)15-5-3-14-4-6-15/h1-2,7,14H,3-6H2
InChI Key
VMOBEAUQUPPPON-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/182181-38-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)