Merck
AMBH303C5139
Ambeed, Inc.
Ethyl thiazole-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.19
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 1,3-thiazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H7NO2S/c1-2-9-6(8)5-7-3-4-10-5/h3-4H,2H2,1H3
InChI Key
MVMPKHJUPNWMDZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14527-42-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)