Merck
AMBH303C50A2
Ambeed, Inc.
6-Bromo-3-methoxypicolinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.03
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-3-methoxy-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H6BrNO3/c1-12-4-2-3-5(8)9-6(4)7(10)11/h2-3H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
KRGGGVKGKFLABG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256810-26-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)