Merck
AMBH303C5083
Ambeed, Inc.
2-Bromo-5,6-dimethoxy-3-methylpyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.08
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-5,6-dimethoxy-3-methylpyridine
Inchi Code
1S/C8H10BrNO2/c1-5-4-6(11-2)8(12-3)10-7(5)9/h4H,1-3H3
InChI Key
XQHPLQOOHHDFDO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/64837-91-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)