Merck
AMBH303C5017
Ambeed, Inc.
Methyl 2-amino-5-ethoxy-4-methoxybenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.24
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-amino-5-ethoxy-4-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C11H15NO4/c1-4-16-10-5-7(11(13)15-3)8(12)6-9(10)14-2/h5-6H,4,12H2,1-3H3
InChI Key
BDUDCBNHFCERIU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/214470-85-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/214470-85-6.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)