Merck
AMBH303C4FE4
Ambeed, Inc.
3-(5-Chloro-1H-indol-3-yl)propan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.69
MDL番号:
Iupac Name
3-(5-chloro-1H-indol-3-yl)propylamine
Inchi Code
1S/C11H13ClN2/c12-9-3-4-11-10(6-9)8(7-14-11)2-1-5-13/h3-4,6-7,14H,1-2,5,13H2
InChI Key
LHRVIXGXFXJLTO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54298-68-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/54298-68-9.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)