Merck
AMBH303C4FBE
Ambeed, Inc.
2-Chloro-4-isopropoxy-5-nitropyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.61
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-4-isopropoxy-5-nitropyrimidine
Inchi Code
1S/C7H8ClN3O3/c1-4(2)14-6-5(11(12)13)3-9-7(8)10-6/h3-4H,1-2H3
InChI Key
OYNYBMBZNDNLHY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1445894-94-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)