Merck
AMBH303C4F68
Ambeed, Inc.
3-TYP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
146.15
MDL番号:
Iupac Name
3-(1H-1,2,3-triazol-4-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H6N4/c1-2-6(4-8-3-1)7-5-9-11-10-7/h1-5H,(H,9,10,11)
InChI Key
VYXFEFOIYPNBFK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/120241-79-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/120241-79-4.html